missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ n-Dodécane, 99%
Spécifications
Spécifications
| CAS | 112-40-3 |
| Point de fusion | -10° |
| Densité | 0.749 |
| Point d’ébullition | 215-217° |
| Point d’éclair | 71° ans (159 °F) |
| Formule moléculaire | C{1}{2}H{2}{6} |
| Formule linéaire | CH{3}(CH{2}){1}{0}CH{3} |
| Numéro MDL | MFCD00008969 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 170.34 |
| Afficher plus de résultats |