missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Myco-Sniff-Rapid™ Trousse de détection de la mycoplasma luciférase
Description
- Une méthode rapide, simple et sensible pour détecter la contamination par des mycoplasmes dans les cultures cellulaires
- Kit utilise l’activité des enzymes métaboliques mycoplasmiques de 209 espèces de mycoplasmes, y compris celles couramment trouvées comme contaminantes en cultures cellulaires
- Comme cette enzyme n’est pas présente dans les cellules eucaryotes, le test est spécifique aux mycoplasmes
- En présence de mycoplasma, les enzymes réagissent avec le substrat pour catalyser la conversion de l’ADP en ATP
- La contamination par Mycoplasma peut être détectée en mesurant le niveau de ATP dans un échantillon avant et après l’ajout du Myco-Sniff-Rapid™ substrat via un test de luciférase
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Myco-Sniff-Rapid réactif (lyophilisé), Myco-Sniff-Rapid substrat (lyophilisé) et eau mycolibre |
| Aperçu général | Trousse de détection de mycoplasmes |
| Méthode de détection | Luciférase |
| Forme | Lyophilisé (Séchage par congélation) |
| Stérilité | Non stériles |
| À utiliser avec | Un luminomètre est nécessaire pour lire le signal luminescent. Le produit convient à tout luminomètre à tubes, luminomètre à plaques ou lecteur multifonctionnel. |
| À utiliser avec (application) | Détection des mycoplasmes |
| Quantité | 25 tests |
| Statut réglementaire | RUO |
Pour la recherche ou la fabrication ultérieure seulement, pas pour un usage humain direct.