missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek MultiFlo Distributeur multimode MultiFlo FX
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. BTMFXP2R
Modifier l'affichage
Click to view available options
Model:
MFXP1
MFXP2
MFXP2R
Includes:
1 bras de module, 1 pompe de distribution péristaltique et 1 cassette péri-pompe avec embouts en plastique
2 bras de module, 1 pompe de distribution péristaltique et 1 cassette péri-pompe avec embouts en plastique
Distributeur RAD à canal unique, 2 bras de modules, 2 pompes de distribution péristaltiques, 1 collecteur RAD et un tube
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Model Includes
BTMFXP2R MFXP2R Distributeur RAD à canal unique, 2 bras de modules, 2 pompes de distribution péristaltiques, 1 collecteur RAD et un tube
BTMFXP1 MFXP1 1 bras de module, 1 pompe de distribution péristaltique et 1 cassette péri-pompe avec embouts en plastique
BTMFXP2 MFXP2 2 bras de module, 1 pompe de distribution péristaltique et 1 cassette péri-pompe avec embouts en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. BTMFXP2R Fournisseur Agilent BioTek Code fournisseur MFXP2RSN

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

MultiFlo Le MultiFlo FX est un distributeur de réactifs automatisé multimode pour microplaques de 6 à 1 536 puits.

MultiFlo FX est un distributeur automatisé de réactifs multimodes pour des microplaques de 6 à 1536 puits. Le système intègre plusieurs technologies uniques dans sa conception modulaire, telles que Parallel Dispense les modules de distribution à accès aléatoire (RAD) et les modules AMX (Automated Media Exchange (AMX) brevetés

Les technologies des MultiFlo distributeurs de microplaques FX permettent de nombreuses applications de manipulation de liquides, allant de la culture cellulaire 2D et 3D aux tests de normalisation de concentration, ELISA aux tests à billes et plus encore. Un FX entièrement configuré MultiFlo remplace jusqu’à cinq manipulateurs de liquides, économisant ainsi de l’espace, du temps et des budgets d’instrumentation. MultiFlo FX offre une automatisation complète des flux de travail dans l’imagerie cellulaire et les applications biochimiques.

Warranty

12 mois

Spécifications

Accuracy ±5% à 1 μL, ±2,0% à 5 μL, ±2,0% à 10 μL
Product Type Distributeur de microplaques
Certifications/Compliance CE et TUV marqués. Conforme à la RoHS.
Volume (Metric) 500 nL à 30 000 μL
For Use With (Application) Tests de dépistage primaires/secondaires, stockage de composés, recherche en génomique et protéomique, ELISA lavage, fixation, coloration, normalisation de volume ou de concentration à base cellulaire
For Use With (Equipment) BioStack et compatible avec l’automatisation tierce; BioSpa 8 Compatible avec Incubateur Automatisé
Includes Distributeur RAD à canal unique, 2 bras de modules, 2 pompes de distribution péristaltiques, 1 collecteur RAD et un tube
Interface Écran tactile couleur; Créer, éditer ou exécuter plusieurs protocoles embarqués
Model MFXP2R
Plate Type Distribution (peri pompe et seringue) : plaques standards, profondes et PCR à 96, 384 et 1536 puits; 6-. plaques à 12, 24 et 48 puits (embout de distribution configurable); Lavage : 96-. Plaques standard à 384 puits; Plaques à 6, 12, 24 et 48 puits (avec configuration de collecteur compatible)
Precision <5% CV à 1 μL, <2,5% CV à 5 μL, <2,0% CV à 10 μL
Software Logiciels LHC2; LHC2 Secure pour la conformité 21 CFR Partie 11 (option); Pilote conforme SiLA (option)
Speed 96 puits, 5 μL de puits, 10 μL par puits : 3 s, 96 puits, 5 μL de puits, 20 μL par puits : 3,5 s, 384 puits, 5 μL de puits, 5 μL par puits : 6,5 s, 384 puits, 10 μL de caisse, 10 μL par puits : 8 s, 384 puits, 1 μL de cass, 1 μL / puits : 6 s, 1 536 puits, 1 μL de caisse, 1 μL / puits : 21 s
Width (English) 17,2 po.
Width (Metric) 43.5 cm
Height (English) 8 in
Height (Metric) 20.3 cm
Depth (English) 11,8 po.
Depth (Metric) 29.2 cm
Weight (English) 14.3 lb.
Weight (Metric) 6.5 kg
Electrical Requirements 90 W max.
Voltage 100/240 V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats