missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek MultiFlo Distributeur multimode MultiFlo FX
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. BTMFXP1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MFXP1
MFXP2
MFXP2R
Comprend:
1 bras de module, 1 pompe de distribution péristaltique et 1 cassette péri-pompe avec embouts en plastique
2 bras de module, 1 pompe de distribution péristaltique et 1 cassette péri-pompe avec embouts en plastique
Distributeur RAD à canal unique, 2 bras de modules, 2 pompes de distribution péristaltiques, 1 collecteur RAD et un tube
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle Comprend
BTMFXP1 MFXP1 1 bras de module, 1 pompe de distribution péristaltique et 1 cassette péri-pompe avec embouts en plastique
BTMFXP2 MFXP2 2 bras de module, 1 pompe de distribution péristaltique et 1 cassette péri-pompe avec embouts en plastique
BTMFXP2R MFXP2R Distributeur RAD à canal unique, 2 bras de modules, 2 pompes de distribution péristaltiques, 1 collecteur RAD et un tube
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. BTMFXP1 Fournisseur Agilent BioTek Code fournisseur MFXP1SN

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

MultiFlo Le MultiFlo FX est un distributeur de réactifs automatisé multimode pour microplaques de 6 à 1 536 puits.

MultiFlo Le MultiFlo FX est un distributeur de réactifs automatisé multimode pour microplaques de 6 à 1 536 puits. Le système intègre plusieurs technologies uniques dans sa conception modulaire, telles que Parallel Dispense, le module de distribution à accès aléatoire (RAD) et le module d’échange de milieux automatisé (AMX) breveté

Les technologies du distributeur pour microplaques MultiFlo FX permettent de réaliser de nombreuses applications de manipulation de liquides, allant de la culture cellulaire 2D et 3D aux tests de normalisation de concentration, ELISA, dosages à billes et plus encore. Un MultiFlo FX entièrement configuré remplace jusqu’à cinq manipulateurs d’échantillons liquides, économisant ainsi de l’espace, du temps et des budgets d’instrumentation. MultiFlo MultiFlo FX offre une automatisation complète des flux de travail dans l’imagerie cellulaire et les applications biochimiques.

Spécifications

Précision ±5 % à 1 μL, ±2,0 % à 5 μL, ±2,0 % à 10 μL
Type de produit Distributeur pour microplaques
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conformes aux directives RoHS.
Volume (métrique) 500 nL à 3 000 μL/puits, incréments de 1 μL
À utiliser avec (application) Tests de criblage primaire/secondaire, stockage de composés, recherche en génomique et protéomique, ELISA, ainsi que les protocoles sur cellules de lavage, fixation, coloration, normalisation de volume ou de concentration
À utiliser avec (équipement) BioStack et compatible avec l’automatisation BioStack ou tierce; BioSpa Compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8
Comprend 1 bras de module, 1 pompe de distribution péristaltique et 1 cassette péri-pompe avec embouts en plastique
Interface Écran tactile couleur; Créer, éditer ou exécuter plusieurs protocoles embarqués
Modèle MFXP1
Type de plaques Distribution (pompe péristaltique et à seringue) : plaques standards, profondes et PCR à 96, 384 et 1 536 puits; plaques à 6, 12, 24 et 48 puits (embout de distribution configurable); Lavage : plaques standard à 96 et 384 puits; Plaques à 6, 12, 24 et 48 puits (avec configuration du répartiteur compatible)
Precision <5 % CV à 1 μL, <2,5 % CV à 5 μL, <2,0 % CV à 10 μL
Logiciel Logiciel LHC2; Logiciel LHC2 sécurisé pour la confirmité à la norme 21 CFR Partie 11 (en option); Pilote conforme SiLA (en option)
Vitesse 96 puits, 5 μL cassette, 10 μL par puits : 3 s, 96 puits, 5 μL cassette, 20 μL par puits : 3,5 s, 384 puits, 5 μL cassette, 5 μL par puits : 6,5 s, 384 puits, 10 μL cassette, 10 μL par puits : 8 s, 384 puits, 1 μL cassette, 1 μL/puits : 6 s, 1 536 puits, 1 μL cassette, 1 μL/puits : 21 s
Largeur (impériale) 17,2 po
Largeur (métrique) 43.5 cm
Hauteur (impériale) 8 po
Hauteur (métrique) 20.3 cm
Profondeur (impériale) 11,8 po
Profondeur (métrique) 29.2 cm
Poids (impériale) 14.3 lb.
Poids (métrique) 6.5 kg
Exigences électriques 90 W maximum
Tension 100/240 V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats