missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Globe Scientific Tasses d’échantillons polyvalentes

Numéro de catalogue. 22170166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.25 mL
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
4 mL
Quantité:
1000/Pk.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Quantité
22170166 4 mL 1000/Pk.
21200250 1.5 mL 1000/Pk.
22170251 0.5 mL 1000/Pk.
22170161 0.25 mL 1000/Pk.
22170167 2 mL 1000/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 22170166 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 110811
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour analyseurs de laboratoire

  • Disponible en différentes tailles et conçu pour être utilisé sur la plupart des instruments populaires de l’industrie
  • Échantillons de gobelets en polystyrène (PS) fabriqués selon les spécifications exactes de l’OEM
  • Offrir d’excellentes propriétés optiques

Spécifications

Quantité 1000/Pk.
Capacité (métrique) 4 mL
Type de produit Coupelle d’échantillon
Capacité (impériale) 3,69 g (0,13 oz)
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Pour une utilisation sur les instruments les plus populaires de l’industrie
À utiliser avec (équipement) Hitachi™ et de nombreux autres analyseurs de laboratoire.