Learn More
MSA™ Débranchements rapides pour respirateurs à ligne d’air et capuchons alimentés par air, adaptateur Union
Description
0,25 po. NPT x 0,75 po. UNF
Les raccords avec le même code de lettre sont interchangeables.
- AL : Aluminium
- S : Acier
- SST : Acier inoxydable
- BR : Laiton
Spécifications
Spécifications
| Type de connexion | 0,25 po. NPT x 0,75 po. UNF |
| À utiliser avec (équipement) | Respirateur d’avion et capot alimenté par air |
| Matériau | Aluminium |
| Modèle | 69542 |
| Type de produit | Adaptateur Union à déconnexion rapide |