missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma mPAGE™ Trousse de réactifs Lux Bis-Tris
Description
- Le mPAGE™ kit de réactifs Lux Bis-Tris est le seul kit de réactifs compatible avec mPAGE™ la station de durcissement Lux pour fabriquer des gels de polyacrylamide.
- Il offre un processus de durcissement rapide et simple en gel pour couler à la main des mini gels protéinés.
- Un mini gel est durci en 1,5 minute et le processus de moulage peut prendre moins de 3 minutes.
- Il s’agit d’un kit composé de mPAGE™ solution de résolution Lux (225 mL), mPAGE™ diluant Lux (225 mL) et mPAGE™ solution d’empilement Lux (112 mL).
Spécifications
Spécifications
| Format | Équipement |
| Type de gel | Polyacrylamide |
| Quantité | 1 kit (∼75 gels) |
| Type de produit | Trousse de réactifs pour la solution de résolution |