missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Fibroblastes embryonnaires inactivés de souris (ICR)

Numéro de catalogue. A24903
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A24903 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A24903 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A24903
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fibroblastes embryonnaires inactivés de souris (ICR)

Les fibroblastes embryonnaires de souris (MEF) sont utilisés comme couche nourricière lors de la culture de cellules souches embryonnaires de souris et d’humains (ESC) et de cellules souches pluripotentes induites (iPSC). Ils sont isolés à partir d’embryons de souris (souche ICR). Les cellules sont dilatées et inactivées par γ irradiation et cryopréservées. Avant la cryopréservation, les cellules sont testées pour leur viabilité (>80% après décongélation), vérifiées pour l’arrêt de croissance en plaquant les cellules inactivées à faible densité et en surveillant les foyers de croissance cellulaire après 14 jours en culture, ainsi que testées pour leur capacité à soutenir la croissance des cellules souches embryonnaires de souris (mESC), des cellules souches embryonnaires humaines (hESCs). et l’expression des marqueurs (4 octobre).

Spécifications

Contenu et stockage Conserver dans de l’azote liquide.
Âge Fœtal
Type de cellules Cellules nourricières (fibroblastes)
Type de culture Dépendant de l’alimentation
Forme Cryopréservé
Espèces Souris
Source du donneur Pooled
Type de produit Fibroblaste embryonnaire de souris
Quantité 1 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.