missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropoxyde de molybdène(V), 99,6% (base de métaux), 5% en mousse/v d’isopropanol
Description
L’isopropoxyde de molybdène(V) est utilisé pour préparer de nouveaux catalyseursde type XMoVSbO pour l’oxydation sélective de l’isobutane. Il est utilisé pour préparer des nanofibres d’oxyde de molybdène par électrofilature.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Molybdenum(V) isopropoxide |
| Couleur | Jaune à brun |
| Point d’éclair | 12 °C (54 °F) |
| Odeur | Comme de l’alcool |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Formule linéaire | Mo[OCH(CH3)2]5 |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN1219 |
| Sensibilité | Sensible à l’humidité |
| Renseignements sur la solubilité | Miscible avec des alcools, cétones et esters. |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H225-H319-H335-H336 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H225-H315-H319-H336 Highly flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ISOPROPANOL |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche