Learn More
Invitrogen™ Dextran, fluorescéine, 3000 MW, anionique
Description
Les dextrans marqués sont des polysaccharides hydrophiles le plus couramment utilisés dans les études microscopiques pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et rapporter les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextran marqué est couramment introduit dans les cellules par microinjection. Les dextrans sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire modéré à élevé, leur bonne solubilité dans l’eau et leur faible toxicité. Ils présentent aussi généralement une faible immunogénité. Les dextrans sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistants au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.
- Couplage succinimidyle des colorants à la molécule de dextrane, ce qui, dans la plupart des cas, donne un dextrane neutre ou anionique
- La réaction utilisée pour produire Rhodamine Green™ 488 Alexa Fluor™ dextrans fait en sorte que le produit final soit neutre, anionique ou cationique
- Adapté au traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans les cellules vivantes
- Traçage de la lignée cellulaire dans les cellules vivantes
- Examine les communications intercellulaires (par exemple, dans les jonctions écartées, pendant la cicatrisation de la plaie et lors du développement embryonnaire)
- Étudie la perméabilité vasculaire et l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique
- Surveille l’acidification (certains conjugués dextran-colorant sont sensibles au pH)
- Étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique
- Les dextrans à la fluorescéine sont intrinsèquement anioniques, alors que la plupart des dextrans marqués avec des colorants rhodamine B, tétraméthylrhodamine et Texas Red™ sont essentiellement neutres
- Pour produire un dextrans plus fortement anionique, une procédure propriétaire ajoute des groupes chargés négativement aux porteurs de dextrane; Ces produits sont désignés comme dextrans polyanioniques
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, traçage cellulaire général, homéostasie ionique et signalisation, traçage neuronal, détection du pH
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Dextrane |
| Quantité | 10 mg |
| Contenu et stockage | À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière. |
| Étiquette ou colorant | Teintures classiques |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Excitation/Émission | 494/521 nm |
| Gamme de produit | Invitrogen |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.