missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dextran, Alexa Fluor™ 594; 10 000 MW, anionique, réparable

Numéro de catalogue. D22913
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D22913 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D22913 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D22913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $712.00
    $583.84 / chaque

    Économisez $128.16

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Méthodes rigoureuses pour éliminer autant de colorant non conjugué que possible, suivies d’un test de conjugués de dextrane par chromatographie en couches minces afin d’assurer l’absence de contaminants de faible poids moléculaire

Les dextrans marqués sont des polysaccharides hydrophiles le plus couramment utilisés dans les études microscopiques pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et rapporter les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextran marqué est couramment introduit dans les cellules par microinjection. Les dextrans sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire modéré à élevé, leur bonne solubilité dans l’eau et leur faible toxicité. Ils présentent aussi généralement une faible immunogénité. Les dextrans sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistants au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.

  • Couplage succinimidyle des colorants à la molécule de dextrane, ce qui, dans la plupart des cas, donne un dextrane neutre ou anionique
  • La réaction utilisée pour produire Rhodamine Green™ 488 Alexa Fluor™ dextrans fait en sorte que le produit final soit neutre, anionique ou cationique
  • Adapté au traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans les cellules vivantes
  • Traçage de la lignée cellulaire dans les cellules vivantes
  • Examine les communications intercellulaires (par exemple, dans les jonctions écartées, pendant la cicatrisation de la plaie et lors du développement embryonnaire)
  • Étudie la perméabilité vasculaire et l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique
  • Surveille l’acidification (certains conjugués dextran-colorant sont sensibles au pH)
  • Étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique

  • Alexa Fluor Les dextrans sont intrinsèquement anioniques
  • Pour produire un dextrans plus fortement anionique, une procédure propriétaire ajoute des groupes chargés négativement aux porteurs de dextran
  • Ces produits sont désignés comme dextrans polyanioniques
  • Certaines applications exigent que le traceur de dextrane soit traité avec du formaldéhyde ou du glutaraldéhyde pour une analyse ultérieure
  • Pour les applications, les conjugués de dextrane fixables par lysine des fluorophores ou de la biotine
  • Les dextrans possèdent des résidus de lysine liés de façon covalente qui permettent aux traceurs de dextran d’être conjugués aux biomolécules environnantes par fixation médiée par aldéhyde pour une détection ultérieure par des techniques immunohistochimiques et ultrastructurales
  • Les conjugués de dextrane de 10 000 MW Alexa Fluor peuvent être fixés avec des fixateurs à base d’aldéhyde

Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, traçage cellulaire général, traçage neuronal

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Type de produit Dextrane
Quantité 5 mg
Contenu et stockage À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Étiquette ou colorant Alexa Fluor Colorants
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Excitation/Émission 590/617 nm
Gamme de produit Alexa Fluor

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.