missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BrdU (5-Bromo-2'-Désoxyuridine)

Numéro de catalogue. B23151
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B23151 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B23151 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B23151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $217.00
    $177.94 / chaque

    Économisez $39.06

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Excellent marqueur du cycle cellulaire et de la prolifération

Les cellules peuvent naturellement incorporer l’analogue thymidiné BrdU dans leurs cellules lors de la division cellulaire, ce qui fait de cet analogue nucléoside un excellent marqueur du cycle cellulaire et de la prolifération. L’analyse du BrdU incorporé peut se faire avec un anticorps anti-BrdU.

Apoptose, analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, fragmentation de l’ADN, cytométrie en flux, cytométrie en flux, tests d’apoptose, cytométrie en flux, prolifération cellulaire, cytométrie en flux des processus cellulaires

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Type de produit BrdU
Contenu et stockage Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Étiquette ou colorant BrdU
Quantité 100 mg

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.