missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BODIPY™ FL ATP (Adénosine 5'-Triphosphate, BODIPY™ FL 2'-(ou-3')-O-(N-(2-Aminoéthyle)Uréthane), sel trisodique), 5 mM en tampon

Numéro de catalogue. A12410
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A12410 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A12410 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A12410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $481.00
    $394.42 / chaque

    Économisez $86.58

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Basé sur les interactions entre le fluorophore et la base purine

BODIPY L'adénosine FL 5'-triphosphate et BODIPY la guanosine FL 5'-triphosphate (G-12411) sont composées d'un BODIPY fluorophore FL fixé à la position 2' ou 3' de l'anneau ribose via un liaison. Les interactions entre le fluorophore et la base purine sont évidentes grâce aux propriétés spectroscopiques de ces analogues nucléotidiques. Le rendement quantique de fluorescence de FL BODIPY GTP n’est qu’environ un dixième de celui de BODIPY FL ATP; cependant, ce rendement peut être amélioré lors de la liaison de BODIPY FL GTP à des protéines se liant à GTP.

Tests d’activité enzymatique et protéique, protéines, expression, isolement et analyse

Order Info

État d’expédition : Glace humide

Spécifications

Type de produit FL ATP
Contenu et stockage Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Concentration 5 mM
Étiquette ou colorant BODIPY™ FL
Quantité 100 μL
Gamme de produit BODIPY

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.