missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 ATP (adénosine 5'-triphosphate, Alexa Fluor™ 647 2'-(ou-3')-O-(N-(2-aminoéthyle) uréthane), sel hexa (triéthylammonium)

Numéro de catalogue. A22362
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A22362 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A22362 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A22362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $552.00
    $452.64 / chaque

    Économisez $99.36

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Colorant fluorescent rouge lointain vif

Alexa Fluor 647 adénosine 5'triphosphate (Alexa Fluor 647 ATP) est un isomère mixte composé du Alexa Fluor fluorophore 647, un colorant fluorescent d'un rouge lointain exceptionnellement brillant, fixé à la position 2' ou 3' de l'anneau ribosose via un liant aminoéthylcarbamoyl.

Tests d’activité enzymatique et protéique, protéines, expression, isolement et analyse

Order Info

État d’expédition : Glace humide

Spécifications

Type de produit 647 ATP
Contenu et stockage Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Concentration 5 mM
Étiquette ou colorant Alexa Fluor™ 647
Quantité 100 μL
Gamme de produit Alexa Fluor

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.