missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ LB-2 Septa Thermogreen moulé, disques solides

Numéro de catalogue. 111020875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
11 mm
11.5 mm
17 mm
Quantité:
250 Pk.
50 Pk.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) externe Quantité
111020875 11 mm 50 Pk.
111008805 11 mm 250 Pk.
111008807 11.5 mm 250 Pk.
111008809 17 mm 250 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 111020875 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 28676U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les Septa moulés sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, à faible purge, qui utilisent la même formulation exclusive de caoutchouc LB-2 à laquelle les chromatographes sont habitués.

  • Les Septa moulés offrent une installation plus facile et une meilleure étanchéité à l’intérieur du port d’injection
  • Un procédé de moulage par injection liquide garantit que chaque septum adopte la même forme avec des côtés nets et propres
  • Une forte tolérance à la ponction rend ces septa idéaux pour les injections d’autoéchantillonneur, les injections manuelles et/ou les applications SPME
  • La plage de température d’entrée utilisable de 100 à 350 °C est adéquate pour la plupart des applications de GC
  • La formulation du caoutchouc est exclusive à Supelco
  • Tolérances strictes (diamètre, épaisseur, trou d’injection) dues à la dimension constante du moule lui-même
  • Écoulement ultra-faible sur une large plage de températures d’entrée
  • Aucune substance ou poudre étrangère pouvant contaminer l’entrée n’est utilisée lors de la fabrication
  • Entièrement testé pour la purge et la contamination
  • Préconditionné et prêt à être utilisé
  • Idéal pour une utilisation avec des colonnes GC-MS à faible saignement

Spécifications

Type de produit Septum
À utiliser avec (application) Injections manuelles
Matériau Caoutchouc LB-2
Température (métrique) maximale 350 °C
Conception Disque solide
À utiliser avec (équipement) Colonnes GC-MS à faible saignement
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Quantité 50 Pk.

Thermogreen est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC