missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Miller™ Ancre à boulon D

Numéro de catalogue. 19003003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ancre à anneau D
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
19003003 Ancre à anneau D
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19003003 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur NTH415

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un design unique et compact de culasse en forme de D empêche le roulement

La conception unique compacte en forme de D empêche le roulement. Facile à monter dans n’importe quelle position horizontale ou verticale. Parfait pour être utilisé avec Manyard™ des cordons absorbants de choc ou des cordes de vie rétractables Miller. Ensemble complet d’assemblage (fixation simple avec écrou et rondelle) inclus pour une installation rapide. Respecte les normes OSHA et ANSI les normes. 1/2 po. Boulon de diamètre (1,2 cm). Construction en acier forgé avec plaque de cadmium/zinc.

Order Info

Minimum 5000 lb. (2268 kg) de résistance à la traction.

Compliance

Respecte OSHA 1910.66 et OSHA 1926.502 (d); ANSI™ A10.32 et ANSI Z359.1.

Spécifications

Comprend 0,5 pouces Boulon en D avec rondelle et écrou
Certifications/Conformité OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d), ANSI A10.32, ANSI Z359
Largeur (impériale) 1,5 in
Longueur (impériale) 3,5 po
Dimensions (L x P) 3,5 x 1,5 po. (8,89 x 3,81 cm)
Matériau Acier forgé, Placage cadmium-zinc
Type de produit Ancre à boulon D
Résistance 5000 lbf.
Longueur (métrique) 8.89 cm
Largeur (métrique) 3.81 cm