missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT Tube de 3 ml

Numéro de catalogue. R12587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
72 tubes/pqt.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R12587 72 tubes/pqt.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R12587 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R12587

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Maintenir la viabilité des organismes et les comptages pour les études de vérification, les procédures de contrôle de la qualité et les tests répétés des virus, chlamydiae, avec des milieux de haute qualité réalisés par des experts en médias.

Maintenir la viabilité des organismes et les comptages pour les études de vérification, les procédures de contrôle de la qualité et les tests répétés des virus,  chlamydiae , avec des milieux de haute qualité réalisés par des experts en médias. Thermo Scientific™ MicroTest™ Les tubes existent en quatre formulations de milieux pour offrir de la flexibilité tant dans le transport que dans le stockage.

Conçus pour la collecte, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, chlamydies, les produits  Thermo Scientific MicroTest sont de très haute qualité. De la formulation à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes grâce aux cycles de congélation-dégel tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.

MicroTest™ M4RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et  des Chlamydiae.

MicroTest Les tubes sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 billes de verre.

Gardez votre laboratoire dans la bonne direction avec un ensemble fiable de solutions fiables pour le transport, le stockage, l’entretien et l’entreposage culturel à long terme avec la famille MicroTest de médias de collecte et de transport.

Des résultats fiables et dignes de confiance

  • Contrôle strict de la qualité, incluant la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
  • Formulations brevetées avec des protéines stabilisatrices, des tampons et des antibiotiques spécifiques

Compatibilité et viabilité

  • Fournit un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunoessais enzymatiques et les tests diagnostiques moléculaires
  • Maintient la viabilité de l’organisme et permet d’obtenir des résultats meilleurs et plus fiables lors des études de validation/vérification, des procédures de contrôle de la qualité et des tests répétés

Format pratique et accommodant

  • Des volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent plusieurs essais à partir d’un même échantillon
  • Les tubes individuels de médias de transport ou les kits complets offrent flexibilité et polyvalence

Spécifications

Type de produit Trousse de tubes
Format Tube
Couleur de bouchon Lilas
Compatibilité Culture, flacon Shell vial, cycles de congélation-décongélation, maintien des cultures, ELISA, PCR, technologie des sondes ADN.
Aperçu général M4RT Tube de 3 ml
À utiliser avec (application) Chlamydies, virus.
Emballage conditionnement en boîtes compartimentées
Quantité 72 tubes/pqt.
Conditions de stockage 2°C à 30°C
Température de transport 2°C à 30°C
Volume (métrique) 3 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats