missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Ruban—jaune en salle blanche
Description
- Construit en vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique
- Conçu pour une utilisation dans des zones où le ruban ultra-propre n’est pas nécessaire
- Forme une liaison forte avec les plastiques, les polymères et l’acier inoxydable sans laisser de résidus adhésifs lors de son retrait
- Traité dans un environnement contrôlé
- Enroulé sur un noyau en plastique et enveloppé dans des manchons
- Emballé individuellement dans un sac en polyéthylène
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | PPP-T-66E, CID A-A 1689A |
| Type d’adhésif | Caoutchouc repositionnable |
| Revêtement | Vinyle |
| Couleur | Jaune |
| Finition | Mat |
| Format | Ruban collant |
| Matériau | Vinyle, Caoutchouc synthétique |
| Type de produit | Ruban en salle blanche |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus de résultats |