missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Micromètre

Numéro de catalogue. S15843
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
Analogique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Affichage
S15843 Analogique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S15843 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur MCR025

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Outil idéal pour le laboratoire ou la salle de classe.

  • Micromètre métrique de niveau introductif gradué pour lire jusqu’à 25 mm en divisions de 0,01 mm.
  • Ça vient dans un étui de rangement en plastique

Spécifications

Type de produit Micromètre
Affichage Analogique
Longueur (métrique) 76 cm
Plage Jusqu’à 25 mm

Avertissement : Cancer et dommages reproductifs