missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Bouchons MicroLiter 9 mm à filetage noir solide avec liner PTFE/F217 (PE mousse entre deux couches solides de PE)
Description
- Solid black screwthread cap design for use with MicroLiter 9 mm screwthread vials
- PTFE/F217 liner construction: foamed polyethylene (PE) layer between two solid PE layers for a reliable inert seal
- 9 mm cap size compatible with standard 9 mm screwthread autosampler vial formats
- Suitable for chromatography sample preparation and autosampler workflows
- Supplied by DWK Life Sciences under the MicroLiter product line
Spécifications
Spécifications
| Matériau (revêtement) | PTFE/Caoutchouc |
| Couleur | Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | Non |
| Stérilité | Non-sterile |
| Septum | Doublure PTFE/F217 (mousse de PE entre deux couches solides de PE) |
| Quantité | 100 |
| Taille de bouchon | 9 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Fioles 9 mm - MicroLitre |
| Afficher plus de résultats |