missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH™ Gants en nitrile 60-343
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19151400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Très petit
Petit
Moyen
Grand
Très grand
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19151400 Très petit
19151401 Petit
19151402 Moyen
19151403 Grand
19151404 Très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19151400 Fournisseur Ansell Code fournisseur 6034300

Le gant d’examen en nitrile sans poudre offre une protection fiable idéale pour presque tous les milieux cliniques.

  • Gant d’examen non stérile en nitrile
  • Formulation d’étirement avancée
  • Idéal pour presque tous les milieux cliniques
  • Sensibilité tacle accrue
  • Testé pour une utilisation avec plus de 55 produits chimiques et approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie

Spécifications

Certifications/Conformité ISO 13485:2003, ISO 9001:2008, FDA-QSR, ASTM D6978, FDA21 CFR 177-2600
Classification chimiothérapie Yes
NQA 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition extérieure Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 3.5 mil
Épaisseur des doigts (métrique) 0.09 mm
Sans latex Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Épaisseur de palm (métrique) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Taille Très petit
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 3,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
FDA 510 (k) Yes
Type de manchette de gant Beaded
Modèle 6034300
Quantité 2000 Gloves/Cs.
Longueur (impériale) 24,13 cm (9,5 po)
Longueur (métrique) 24.13 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats