missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Électrodes combinées sélectives par ions : Solutions de remplissage

Numéro de catalogue. 01913233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
0,5 mol/L MgSO4
1 mol/L KNO3
3 mol/L KCl
À utiliser avec (équipement):
ISE au fluor
ISE calcique
ISE chlorure
ISE potassique
ISE à l’ammonium
Nitrate ISE
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de solution de remplissage À utiliser avec (équipement)
01913233 3 mol/L KCl ISE au fluor
01913230 0,5 mol/L MgSO4 ISE calcique
01913231 1 mol/L KNO3 ISE chlorure
01913234 0,5 mol/L MgSO4 Nitrate ISE
01913236 0,5 mol/L MgSO4 ISE potassique
01913228 0,5 mol/L MgSO4 ISE à l’ammonium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 01913233 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340031

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour utilisation avec des électrodes combinées ISE.

Pour utilisation avec des électrodes combinées ISE.

Spécifications

Aperçu général Électrolyte pour fluorure ISE, 20 mL
À utiliser avec (équipement) ISE au fluor
Catégorie Solution de remplissage ISE
Type de solution de remplissage 3 mol/L KCl
À utiliser avec (application) Déterminer la concentration de fluorure dans les échantillons
Emballage Flacon
Quantité 20 mL
Température (impériale) en fonctionnement 32 °F à 176 °F
Température (métrique) en fonctionnement 0 °C à 80 °C