missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ Seringue en plastique, pour Mettler Toledo™ titrateurs
Description
- Capacité 10 ml ;
- Quantité : 100/Pk.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Seringue en plastique de 10 mL, paquet de 100 |
| À utiliser avec (application) | Titration |
| Volume (métrique) | 10 mL |