missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indicateur Méthyl Orange, 0,2% (v/v), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 50204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 mL
500 mL
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
50204 120 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
502016 500 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 50204 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 50204

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 547-58-0

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl Orange
CAS 547-58-0, 7732-18-5
CAS % minimum 98.0, 0.2
CAS % maximal 100.0, 0.2
Concentration 0.2% (w/v)
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
Solvant ou matrice Solution aqueuse
Couleur Orange
pH 3 à 4
Quantité 120 mL
Forme physique Liquide
Pourcentage de pureté 0.2% W/V
Niveau Indicateur
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats