missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthylbiphényl-4-carboxylate, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1343018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1343018 50 g
AAA1343006 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1343018 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1343018

CAS : 720-75-2 | C14H12O2 | 212,25 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 720-75-2
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00017200
Clé InChI GATUGNVDXMYTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-biphenylcarboxylate, methyl biphenyl-4-carboxylate, methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl p-phenylbenzoate, 4-biphenylcarboxylic acid, methyl ester, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, methyl ester, p-phenylbenzoic acid methyl ester, methyl-4-phenylbenzoate, 4-phenylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 69757
Nom de l’IUPAC méthyle 4-phénylbenzoate
SOURIRES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl biphenyl-4-carboxylate
Point de fusion 116°C to 119°C
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 1954046
Poids de formule 212.25
Pourcentage de pureté ≥98%
EINECSNumber 211-954-4
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche