missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 1,2,3,4-tétra-O-acétyl-bêta-D-glucuronate, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH3188803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3188803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH3188803 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3188803
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 7355-18-2 | Molecular Formula: C15H20O11 | Molecular Weight: 376.314 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7355-18-2
Formule moléculaire C15H20O11
Poids moléculaire (g/mol) 376.314
Numéro MDL MFCD00069834
Clé InChI DPOQCELSZBSZGX-XOBFJNJYSA-N
Synonyme 2s,3r,4s,5s,6s-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, methyl o-tetraacetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxane-2-carboxylate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranuronate, beta-d-glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraacetate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronide methyl ester
PubChem CID 95087
Nom de l’IUPAC méthyle (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxane-2-carboxylate
SOURIRES CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)OC)OC(=O)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Point de fusion 177 °C à 181 °C
Odeur Inodore
Quantité 1 g
Rotation optique +8,5° (c=1 en chloroforme)
Poids de formule 376.32
Pourcentage de pureté 98%
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche