missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr™ Gants résistants au feu en fibre d’aramide 43-113

Numéro de catalogue. 19010289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
10
9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19010289 10
19010288 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19010289 Fournisseur Ansell Code fournisseur 43113100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les gants résistent au contact, à la convective et à la chaleur rayonnante. Conçu pour la manipulation intermittente d’objets chauds et secs jusqu’à 350 °C.

  • La coque en fibre d’aramide offre une résistance aux coupures et à la chaleur
  • Conçu pour la manipulation intermittente d’objets secs et chauds jusqu’à 350 °C
  • La conception résistante au feu ne fera pas fondre, goutter ou propager une flamme
  • Les gants sont résistants au contact, à la convective et à la chaleur radiante
  • Le long poignet tricoté protège jusqu’au poignet

Spécifications

Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) ANSI 3
Couleur Jaune
Indice de résistance aux coupures ANSI A5
Matériau Fibre d’aramide
Taille 10
Température (impériale) max. 660 °F
Température (métrique) maximale 350 °C
À utiliser avec (application) Manipulation intermittente d’objets chauds et secs
Type de manchette de gant Tricot
Séries 43-113
Jauge du fil 7
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats