missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Matrix Modifier, 40% (w/v) Ammonium Phosphate in Water, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. MMAP40W100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Emballage:
Natural Poly Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Emballage
MMAP40W100 Natural Poly Bottle
MMAP40W50 Natural Poly Bottle
MMAP40W500 Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. MMAP40W100 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur MMAP40W100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Matrix Modifier
Emballage Natural Poly Bottle
Nom Remarque 40% (w/v) Ammonium Phosphate
CAS 7783-28-0, 7732-18-5
CAS % minimum 59.0, 39.0
CAS % maximal 61.0, 41.0