missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Débitmètres à bulles manuels

Numéro de catalogue. 111016296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimension du tube:
10 mL
25 mL
100 mL
500 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimension du tube
111016296 10 mL
111004638 25 mL
111020873 100 mL
111003802 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 111016296 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 20562

Une méthode simple et précise pour mesurer les débits de gaz

  • L’appareil le plus courant pour mesurer un débit volumétrique
  • Cette unité possède une burette de volume approprié équipée d’une ampoule en caoutchouc au bas et d’un bras secondaire
  • L’air est fait passer dans la burette et le bulbe rempli de solution de savon est pressé pour créer une bulle
  • Le temps nécessaire à la bulle pour traverser un volume spécifique est utilisé pour calculer le débit

Spécifications

Catégorie Débitmètre à bulles manuel
Aperçu général Diplômé, 1 mL Incréments
À utiliser avec (application) Détermination des débits volumétriques
Dimension du tube 10 mL
Comprend Comprend un tube de flux en verre avec deux pinces magnétiques, Tygon™ un tube et une ampoule à compression