missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manganèse, éclats, 99,5%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18611501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18611501 500 g Bouteille en polyéthylène
18611500 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18611501 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur M1092500GM
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7439-96-5
Poids moléculaire (g/mol) 54.94

Spécifications

Nom ou substance chimique Manganese Metal
CAS % maximal 1
Quantité 500 g
Emballage Bouteille en polyéthylène
Forme Flake
Pourcentage de pureté 99.5%
Niveau Non noté

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.