missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Réactifs de l’acide maléique (acide cis-butédioïque)
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Maleic Acid, (cis-Butenedioic Acid) |
| Point de fusion | 130 °C à 130,5 °C |
| Point d’ébullition | 275 °C |
| Couleur | Incolore/Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Solide |
| Gravité spécifique | 1.59 |
| Niveau | Réactif |