missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide maléique, 99%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18611471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Seau en poly
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18611471 500 g Bouteille en verre ambrée
18611467 25 g Bouteille en verre ambrée
18611466 100 g Bouteille en verre ambrée
18611468 250 g Bouteille en verre ambrée
18611465 1 kg Bouteille en verre ambrée
18611470 5 kg Seau en poly
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 18611471 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur M1075500GM
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 110-16-7

Spécifications

CAS % maximal 1
Quantité 500 g
Emballage Bouteille en verre ambrée
Pourcentage de pureté 99%
Niveau Réactif

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.