missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Slug de magnésium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, recuit, 99,95% (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Magnesium slug |
| Nom Remarque | 3,175 mm (0,125 po) diamètre x 6,35 mm (0,25 po) longueur, recuit |
| Quantité | 50 g |
| Odeur | Inodore |
| Poids | ≈0,09g/slug |
| Forme | Slug |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H228-H252-H261 |
| Precautionary Statement | P210-P223-P231+P232-P235+P410-P240-P241-P280-P335+P334-P370+P378s-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 4.1; Packaging Group: III |
| EINECSNumber | 231-104-6 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche