missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Magnésium phthalocyanine, tech. 90%
Description
Le magnésium phthalocyanine est utilisé pour préparer des capteurs à membrane pour les ions cyanure. Également utilisé dans la préparation de capteurs à membrane pour les ions cyanure.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Magnesium phthalocyanine |
| Quantité | 5 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’acide sulfurique concentré. |
| Poids de formule | 536.84 |
| Pourcentage de pureté | 90% |
| Niveau | Caractéristiques |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H250-H314-H335 |
| Precautionary Statement | P210-P222-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c |
| EINECSNumber | 216-766-6 |
| RTECSNumber | OM4205000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche