missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure de magnésium hexahydraté, 98+%

Numéro de catalogue. p-7080046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4612022 100 g
AA4612036 500 g
AA46120A3 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA4612022 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04612022

CAS : 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292,20 g/mol

Le bromure de magnésium hexahydrate est utilisé comme retardateur de flamme. Utilisé comme source d’ions magnésium et co-facteur pour de nombreuses enzymes, y compris la désoxyribonucléase (DNase) et diverses enzymes de restriction.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 13446-53-2
Formule moléculaire Br2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 292.20
Numéro MDL MFCD00149780
Clé InChI LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
SOURIRES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br

Spécifications

Nom ou substance chimique Magnesium bromide hexahydrate
Point de fusion 172°C
Couleur Incolore
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Formule linéaire MgBr2·6H2O
Renseignements sur la solubilité Soluble in water, somewhat soluble in alcohol
Nom de l’IUPAC Dibromomagnésium hexahydraté
Poids de formule 292.22 (184.13 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.00 g/mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 232-170-9
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche