missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Lyovapor™ Licence logicielle
Description
- Bénéficiez de la détermination de l’état protecteur de l’échantillon et de l’extrémité pour un cycle de lyophilisation sûr et court
Spécifications
Spécifications
| Type | Lyophilisateur de laboratoire |
| Capacity (Metric) | 4.5 L |
| No. of Shelves | 0 |
| Temperature Range (Metric) | Ambiance jusqu’à -105 °C |
| Material | Acrylique |
| Plug Type | Amérique du Nord |
| Voltage | 220/240 V |