missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Luminex 200™ Trousse de vérification des performances

Numéro de catalogue. 361053854
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 utilisations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
361053854 25 utilisations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361053854 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LX2RPVERK25

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Luminex 200 kit de vérification de performance est utilisé avec le Luminex 200 système et contient xMAP des contrôles utilisés pour vérifier l’étalonnage des MagPlex canaux de classification MicroPlex et du canal rapporteur.

Des contrôles fluidiques sont inclus pour la détection précoce, ainsi qu’un CD spécifique au lot pour importer les valeurs ciblées. Le kit est destiné à être utilisé avec la plaque d’entretien automatisée (AMP). Des bandes pour l’AMP sont incluses avec chaque kit. Chaque kit fournira 25 vérifications.

Spécifications

Catégorie Trousse de vérification des performances
Gamme de produit Luminex
Quantité 25 utilisations
Contenu et stockage • 28 bandes de puits
• L x 100/200 kit
• Luminex de vérification des performances CD classification microspheres
MagPlex •contrôle classification microsphères contrôle microspheres contrôle reporter
• Luminex microsphères
• xMAP fluidique 1 microsphères fluidique
xMAP • microsphères fluidique 2 microsphères

stockage (de 2 °C à 8 °C.)
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.