missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Luminex 200™ Kit d’étalonnage

Numéro de catalogue. LX2RCALK25
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 utilisations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LX2RCALK25 25 utilisations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. LX2RCALK25 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LSLX2RCALK25

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Luminex 200 kit d’étalonnage est utilisé avec le Luminex 200 système et contient xMAP des calibrateurs pour les MagPlex canaux de classification MicroPlex ainsi qu’un calibrateur pour le canal rapporteur.

Un CD spécifique au lot est aussi inclus pour importer les valeurs cibles. Le kit est destiné à être utilisé avec la plaque d’entretien automatisée (AMP). Des bandes pour l’AMP sont incluses avec chaque kit. Chaque kit fournira 25 calibrations.

Spécifications

Catégorie Kit d’étalonnage
Gamme de produit Luminex
Quantité 25 utilisations
Contenu et stockage • 28 bandes,
• puits L x 100/200, kit d’étalonnage CD Luminex •
, calibrateur microspheres,
MagPlex • calibrateur de classification, microsphères,
• Luminex rapporteur calibrateur, microspheres,

stockage à 2 °C à 8 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.