missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Rack de tubes à essai verrouillable

Numéro de catalogue. 14955035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Positions
14955035 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14955035

Rack de verrouillage pour tubes à essai (capacité de 50 tubes). Le Fisherbrand rack de tubes à essai verrouillable possède une fonction de préhension en silicone qui maintient les tubes solidement en place.

  • Contient des tubes à essai de 13 et 16 mm
  • Serre solidement jusqu’à 50 tubes
  • Fabriqué à partir d’acrylonitrile butadiène styrène
  • Bleu

Spécifications

Color Bleu
Holds Tubes (13 à 16 mm)
Material ABS
Positions 50
For Use With (Application) Retenir et verser le contenu des tubes
Diameter (Metric) Opening 16 mm
Product Type Rack de tubes à essai verrouillable
Array 10 x 5