missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tétrafluoroborate de lithium 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. L013325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
L013325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. L013325G Fournisseur TCI America Code fournisseur L013325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Réactif de tétrafluororate de lithium de haute pureté pour la recherche et le développement en laboratoire, adapté à la déprotection des groupes BOM, MO et SEM.

  • Formule chimique : LiBF4
  • Poids moléculaire : 93,74
  • Pureté : ≥98,0% (T)
  • État physique : Blanc à presque blanc, poudre puis cristal
  • Solubilité : Soluble dans le méthanol; légèrement soluble dans l’éther
  • Applications : Déprotection des groupes BOM, MOM et SEM; Clivage des méthylcétals et des éthers
  • Stockage : Conserver sous gaz inerte dans un endroit frais et sombre (15 °C)

Identifiants chimiques

CAS 14283-07-9
Formule moléculaire BF4Li
Poids moléculaire (g/mol) 93.74
Numéro MDL MFCD00011087
Clé InChI UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
PubChem CID 4298216
Nom de l’IUPAC Tétrafluoroboranuide de lithium(1+)
SOURIRES [Li+].F[B-](F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique Lithium Tetrafluoroborate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Fourchette de pourcentages d’essai ≥98.0%
Notes sur le pourcentage d’essai Neutralization Titration
Formule linéaire LiBF4
Numéro UN 1759
Beilstein 11548282
Indice de Merck 14, 5543
Formule de l’InChI InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Poids de formule 93.74
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White to almost white powder to crystal
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber (1)-1106
TSCA Oui