missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tert-butoxyde de lithium (environ 10% en tétrahydrofurane, environ 1 mol/L), TCI America™

Numéro de catalogue. L0253100ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
L0253100ML 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. L0253100ML Fournisseur TCI America Code fournisseur L0253100ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1907-33-1
Formule moléculaire C4H9LiO
Poids moléculaire (g/mol) 80.055
Numéro MDL MFCD00050479
Clé InChI LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 23664764
Nom de l’IUPAC lithium; 2-méthylpropane-2-olate
SOURIRES [Li+].CC(C)(C)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Lithium tert-Butoxide (ca. 10% in Tetrahydrofuran, ca. 1mol/L)
Quantité 100 mL
Numéro UN 2924
Poids de formule 80.06
Forme physique Liquide
RTECSNumber UB8520000
TSCA Oui