missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthoxyde de lithium niobium, 99+% (base métallique), 5% p/v dans le méthanol

Numéro de catalogue. AA39154AE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA39154AE 100 mL
AA39154AC 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA39154AE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 039154AE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 21864-11-9

Utilisé comme précurseur pour le dépôt chimique en vapeur de films minces pour les matériaux électrolytiques de batteries lithium-ion.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 21864-11-9
Numéro MDL MFCD00210627
Synonyme lithium niobium methoxide

Spécifications

Nom ou substance chimique Lithium niobium methoxide
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Formule linéaire LiNb(OCH3)6
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1230
Sensibilité Sensible à l’humidité
Renseignements sur la solubilité Complètement miscible avec de l’eau.
Poids de formule 285.92
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Hazard Category H225-H301+H311+H331-H314-H335-H370
Hazard Statement GHS H Statement
H225-H311-H331-H370-H314
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs.
Causes severe skin burns and eye damage.
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: METHANOL
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche