missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropoxyde de lithium-niobium, 99+% (base métallique), 5% p/v dans l’isopropanol
Description
Utilisé comme électrolyte à semi-conducteurs.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lithium niobium isopropoxide |
| Odeur | Comme de l’alcool |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Formule linéaire | LiNb(OC3H7)6 |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN1219 |
| Sensibilité | Sensible à l’humidité |
| Renseignements sur la solubilité | Il réagit avec de l’eau. |
| Poids de formule | 454.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H225-H314-H335-H336 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H225-H315-H319-H336 Highly flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ISOPROPANOL |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche