missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ LGO Fourneaux en boîte

Numéro de catalogue. 10549204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
16.4 L
55.3 L
Contrôle de la température:
Digital Multi Seg/1 Prog/OTC
Digital Multi Seg/Multi Prog
Digital Multi Seg/Multi Prog/FM
Digital Multi Seg/Multi Prog/OTC
Digital Multi Seg/Multi Prog/OTC/FM
Numérique
Numérique/OTC
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Contrôle de la température
10549204 55.3 L Digital Multi Seg/Multi Prog/OTC/FM
10549147 55.3 L Digital Multi Seg/1 Prog/OTC
01257085 55.3 L Numérique/OTC
01257091 16.4 L Digital Multi Seg/Multi Prog/FM
10549200 16.4 L Digital Multi Seg/Multi Prog/OTC/FM
01257098 16.4 L Numérique
10549143 16.4 L Digital Multi Seg/Multi Prog
01257092 16.4 L Digital Multi Seg/Multi Prog/OTC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 10549204 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BF51842PBFMC1

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez les dernières avancées techniques en éléments chauffants, isolation et contrôle de la température, intégrés dans une armoire autonome avec ces fourneaux-caisses.

Utilisez les dernières avancées techniques en éléments chauffants, isolation et contrôle de la température intégrés dans une armoire autonome avec Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ LGO fournaises en caisse. Les fours sont équipés d’éléments chauffants propriétaires LGO (sur-flexion légère) et Thermo Scientific™ Moldatherm™ d’isolation pour un transfert efficace et économique de la chaleur vers la chambre, avec de basses températures extérieures. Le taux de chauffe variable élimine le choc thermique sur les matériaux avec des taux de chauffage et de refroidissement intrinsèquement rapides.

  • Le taux de chauffe variable élimine le choc thermique sur les matériaux grâce à des taux de chauffage et de refroidissement rapides
  • Choix entre une charnière latérale ou une porte élévatrice verticale
  • Évent d’air (diamètre de 1 po, en haut) et entrée d’air (0,375 po de diamètre, arrière) pour un échange d’atmosphère inerte (il peut y avoir une fuite à la porte)
  • Instrumentation numérique à auto-réglage et affichage précis de la température
  • Platinel II™ Thermocouple pour la stabilité à long terme
  • Les modèles de 0,6 pi³ présentent une porte relevante verticale; Les modèles de 2 pi³ présentent une porte latérale latérale horizontale, côté chaud tourné à l’opposé de l’opérateur pour une protection

Contrôle du microprocesseur

  • Le contrôle PID auto-ajustable basé sur microprocesseur (proportionnel, intégral, dérivé) assure un processus thermique optimal et évite les dépassements
  • Panneau de contrôle conçu pour faciliter l’accès et l’entretien
  • Interrupteur principal ON/OFF sur le panneau de contrôle
  • Protection réglable contre la surchauffe haute limite
  • Affichage simultané des DEL de la température réelle vs. point de consigne
  • Peut être configuré pour afficher la température en °C ou °F
  • L’interrupteur de sécurité de la porte coupe l’alimentation de l’élément chauffant lorsque la porte est ouverte; Protège les éléments chauffants et minimise l’exposition de l’utilisateur final
  • Tablettes amovibles pour la polyvalence
  • Moldatherm™ La hearthplate supporte la charge et prévient les dommages causés par les déversements

Contrôleur numérique à point de consigne unique

  • Segment unique, point de consigne unique, une rampe vers le point de consigne

Contrôleur programmable numérique à programme unique et multiples segments

  • Programme unique avec plusieurs segments pour le contrôle de la température en rampe (montée et descente) et en permanence (maintien temporisé)

Contrôleur programmable numérique à multiples programmes et multiples segments

  • Disponible sur les modèles avec

    Désignation P Plusieurs programmes et segments pour le contrôle de la température en rampe (montée et descente) et en permanence (maintien temporisé)

Contrôle de la surchauffe (OTC) †

  • Contrôle numérique réglable de la surchauffe, disponible sur certains modèles avec

    Désignation du suffixe B

  • Protège le four et la charge en cas de défaillance du circuit de commande primaire
  • Il outrepasse le contrôleur principal et coupe l’alimentation de la fournaise si la limite supérieure est atteinte
  • Réinitialisation manuelle requise pour la sécurité
  • Fonctionne via des contacts magnétiques via le signal d’un thermocouple indépendant

Option débitmètre (FM) (Atmosphère inerte seulement)

  • Disponible sur certains modèles avec

    FM Désignation

  • Débitmètre de gaz, réglable, situé sur le panneau de contrôle avant
  • Débit ajustable, plage de 1,0 à 10,0 pi³/h standard
  • Adapté pour le flux de gaz inerte ou d’air vers la chambre
  • Permet l’échange d’air frais pour les applications de sashing Inadapté aux gaz combustibles ou volatils

Informations de commande :

Le câble d’alimentation et le câblage dur requis ne sont pas inclus. Le port de communication numérique RS485 en option permet de connecter le contrôleur à un PC pour la surveillance et le contrôle à distance de la fournaise; jusqu’à 30 unités peuvent être connectées à un PC.

†Option de spécification

B pour le contrôle de la température excessive (OTC) lors de la commande.

Comprend :

Une tablette en deux parties (les modèles de 0,6 pi³ ont une position de tablette au centre; Les modèles de 2,0 pi³ ont trois positions sur les tablettes)

Spécifications

Capacité (impériale) 2,0 pi³.
Capacité (métrique) 55.3 L
Température (métrique) 100 °C à 1200 °C
Catégorie Multisegment, Multiprogramme, OTC, FM
Consommation électrique 5800 w
Contrôle de la température Digital Multi Seg/Multi Prog/OTC/FM
Dimensions (P x L x H) intérieures 15 x 15 x 15 po. (38,1 x 38,1 x 38,1 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieure 28 x 29 x 33 po. (71,1 x 73,7 x 83,8 cm)
Longueur (impériale) 28 pouces.
Longueur (métrique) 71.1
Largeur (impériale) 29 pouces.
Largeur (métrique) 73.7 cm
Largeur (métrique) intérieure 38.1 cm
Hauteur (impériale) 33 po.
Hauteur (impériale) intérieure 15 in
Hauteur (métrique) 83.8 cm
Hauteur (métrique) intérieure 38.1 cm
Profondeur (impériale) intérieure 15 in
Profondeur (métrique) intérieure 38.1 cm
Poids à l’expédition (métrique) 127 kg
Exigences électriques 208/240 V 50/60 Hz
Tension 208/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats