missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LiChropur™ Solution d’hydroxyde de triméthylsulfonium, ∼0,25 M en méthanol, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111018264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111018264 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111018264 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 9273210X1ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’hydroxyde de triméthylsulfonium (TMSH) est un réactif méthylant. Il peut être préparé en dissolvant l’iodure de triméthylsulfonium dans du méthanol et un solvant d’eau, puis en le traitant à l’oxyde d’argent.

Identifiants chimiques

Numéro MDL MFCD00216756
Synonyme TMSH

Spécifications

CAS 17287-03-5
Point d’éclair 11 °C
Emballage Ampoule
Formule linéaire (CH3)3 S(OH)
Quantité 10 x 1 mL
Poids de formule 94.18
Niveau Pour la dérivatisation GC
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 0.25 M in methanol
Gamme de produit LiChropur

LiChropur est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne