missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LentiArray™ Bibliothèque CRISPR des kinases humaines

Numéro de catalogue. A42234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Bibliothèque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A42234 1 Bibliothèque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A42234 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A42234

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La Invitrogen™ LentiArray™ bibliothèque CRISPR des kinases humaines cible 822 gènes avec jusqu’à 4 gRNA par cible génique (regroupés dans un seul puits) pour un total de 3 288 gRNA. Les bibliothèques sont livrées sous forme de 100 μL de particules lentivirales prêtes à l’emploi par cible génique.

La Invitrogen™ LentiArray™ bibliothèque primée Human Kinase CRISPR Library cible 822 gènes avec jusqu’à 4 gRNA par cible génique (regroupés dans un seul puits), pour un total de 3 288 gRNA. Les bibliothèques sont délivrées sous forme de 100 μL de particules lentivirales prêtes à l’emploi par cible génique, avec un titre moyen de 1x108 TU/mL (titre fonctionnel déterminé par la résistance aux antibiotiques).

Les kinases sont impliquées dans presque toutes les cascades de signalisation, et la dysrégulation de l’activité kinase est liée au développement de nombreuses maladies, faisant des kinases une classe clé de cibles médicamenteuses. Les cibles génétiques de cette bibliothèque ont été sélectionnées à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données NCBI RefSeq, et ont été recoupées vers la base de données du Gene Ontology Consortium (GO) et/ou le Comité de nomenclature des gènes HUGO (HGNC), ainsi que des ressources supplémentaires, comme la base de données KinBase.

Conçues pour vous offrir du succès
LentiArray, les bibliothèques CRISPR sont construites à partir de conceptions d’ARNg, produites à l’aide Thermo de l’algorithme propriétaire CRISPR de conception de gRNA de Fisher Scientific’. Cet algorithme intègre les dernières recherches en conception d’ARNG, ainsi que notre vaste expérience interne, pour produire des conceptions de la plus haute qualité. Les conceptions d’ARNg incluses dans les LentiArray bibliothèques CRISPR sont sélectionnées pour une efficacité et une spécificité d’édition maximales, et sont conçues pour éliminer toutes les isoformes connues du gène cible. Pour chaque gène cible, jusqu’à quatre gRNA de haute qualité sont inclus afin d’assurer une élimination très efficace du gène cible dans un large éventail de types cellulaires.

Concevez et exécutez vos expériences sans limites
LentiArray, les bibliothèques CRISPR sont conçues et construites pour vous donner un contrôle total sur votre conception expérimentale. Ils utilisent une conception à deux vecteurs, exprimant la nucléase Cas9 et l’ARNg à partir de constructions lentivirales distinctes, ce qui vous permet de déterminer quand et comment les outils d’édition du génome sont livrés à vos cellules.

La LentiArray construction du lentivirus Cas9 exprime une nucléase Cas9 humaine, optimisée pour le codon, avec un gène de résistance à la blasticidine sous le contrôle du promoteur EF-1α (EFS). Vous pouvez choisir de co-infecter vos cellules à la fois avec les LentiArray lentivirus à ARNg et le lentivirus Cas9 ou simplement avec le LentiArray lentivirus Cas9 pour établir une lignée cellulaire stable exprimant du Cas9. Avec les bibliothèques CRISPR, vous avez la liberté de concevoir l’approche expérimentale qui convient le mieux à votre système de modèle et à vos objectifs de LentiArray filtrage.

De plus, pour minimiser les restrictions à votre conception expérimentale, les lentivirus à gRNA qui composent les LentiArray bibliothèques CRISPR ne contiennent pas de marqueurs fluorescents. Cela permet d’utiliser des reporters de n’importe quelle longueur d’onde avec les bibliothèques et élargit votre capacité à réaliser des expériences multiplexées. Pour les lignées cellulaires difficiles, les LentiArray lentivirus à ARNg contiennent un gène de résistance à la puromycine qui permet d’enrichir la population de cellules modifiées et favorise des phénotypes plus forts.

Optimisez la conception de votre test et ayez une confiance totale dans vos résultats grâce à LentiArray des contrôles
de haute qualité qui sont la pierre angulaire d’un criblage réussi. La LentiArray gamme de bibliothèques CRISPR comprend une suite de contrôles pour vous aider à développer rapidement votre test et vous donner confiance dans la définition de vos critères de réussite.

Spécifications

Promoteur U6
Contenu et stockage 1 ensemble de bibliothèque, 100 μL/cible.
Conserver à -68 à -85 °C.
Gamme de produit LentiArray
Type de produit Bibliothèque CRISPR des kinases humaines
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Type de livraison Lentiviral
Quantité 1 Bibliothèque