missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LentiArray™ Bibliothèque CRISPR du cycle cellulaire humain

Numéro de catalogue. A42271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Bibliothèque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A42271 1 Bibliothèque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A42271 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A42271

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La Invitrogen™ LentiArray™ Human Cell Cycle Library cible 1 444 gènes avec jusqu’à 4 gRNA par cible génique (regroupés dans un seul puits), pour un total de 5 776 gRNA. Les bibliothèques sont livrées sous forme de 100 μL de particules lentivirales prêtes à l’emploi par cible génique.

La bibliothèque primée Invitrogen™ LentiArray™ Human Cell Cycle Library cible 1 444 gènes avec jusqu’à 4 gRNA par cible génique (regroupés dans un seul puits), pour un total de 5 776 gRNA. Les bibliothèques sont délivrées sous forme de 100 μL de particules lentivirales prêtes à l’emploi par cible génique, avec un titre moyen de 1x108 TU/mL (titre fonctionnel déterminé par la résistance aux antibiotiques).

Les régulateurs du cycle cellulaire sont importants pour le développement normal et jouent aussi un rôle dans le développement des maladies du cancer, cardiovasculaires, inflammatoires et neurodégénératives. Les cibles géniques de la LentiArray Bibliothèque du cycle cellulaire humain ont été sélectionnées à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données NCBI RefSeq, et croisées avec la base de données du Gene Ontology Consortium (GO) et/ou du Comité de nomenclature des gènes HUGO (HGNC), et incluent les kinases dépendantes de la cycline, ou CDK, régulateurs de la progression du cycle cellulaire tels que les protéines de la famille CIP/KIP et les membres de la famille INK4 d’inhibiteurs du cycle cellulaire, des protéines de la famille des rétinoblastostomes, et des facteurs de réplication de l’ADN tels que les protéines du cycle de division cellulaire (CDC). Les conceptions de gRNA pour chaque cible ont été créées à l'aide Thermo de l'algorithme propriétaire de conception des gRNA de Fisher Scientific.

Conçu pour t’apporter le succès
LentiArray Les bibliothèques CRISPR sont construites à l’aide de conceptions d’ARNG générées par Thermo l’algorithme propriétaire de conception de ARNN CRISPR de Fisher Scientific’. Cet algorithme intègre les dernières recherches en conception d’ARNG, ainsi que notre vaste expérience interne, pour produire des conceptions de la plus haute qualité. Les conceptions d’ARNg incluses dans les LentiArray bibliothèques CRISPR sont sélectionnées pour une efficacité et une spécificité d’édition maximales, et sont conçues pour éliminer toutes les isoformes connues du gène cible. Pour chaque gène cible, jusqu’à quatre gRNA de haute qualité sont inclus afin d’assurer une élimination très efficace du gène cible dans un large éventail de types cellulaires.

Concevez et exécutez vos expériences sans limites
LentiArray Les bibliothèques CRISPR sont conçues et construites pour vous donner un contrôle total sur votre conception expérimentale. Ils utilisent une conception à deux vecteurs, exprimant la nucléase Cas9 et l’ARNg à partir de constructions lentivirales distinctes, ce qui vous permet de déterminer quand et comment les outils d’édition du génome sont livrés à vos cellules.

La LentiArray construction du lentivirus Cas9 exprime une nucléase Cas9 humaine, optimisée pour le codon, avec un gène de résistance à la blasticidine sous le contrôle du promoteur EF-1α (EFS). Vous pouvez choisir de co-infecter vos cellules à la fois avec les LentiArray lentivirus à ARNg et le lentivirus Cas9 ou simplement avec le LentiArray lentivirus Cas9 pour établir une lignée cellulaire stable exprimant du Cas9. Avec les bibliothèques CRISPR, vous avez la liberté de concevoir l’approche expérimentale qui convient le mieux à votre système de modèle et à vos objectifs de LentiArray filtrage.

De plus, pour minimiser les restrictions à votre conception expérimentale, les lentivirus à gRNA qui composent les LentiArray bibliothèques CRISPR ne contiennent pas de marqueurs fluorescents. Cela permet d’utiliser des reporters de n’importe quelle longueur d’onde avec les bibliothèques et élargit votre capacité à réaliser des expériences multiplexées. Pour les lignées cellulaires difficiles, les LentiArray lentivirus à ARNg contiennent un gène de résistance à la puromycine qui permet d’enrichir la population de cellules modifiées et favorise des phénotypes plus forts.

Optimisez la conception de votre test et ayez une confiance totale dans vos résultats avec LentiArray les contrôles
Les contrôles de haute qualité sont la pierre angulaire d’un écran réussi. La LentiArray gamme de bibliothèques CRISPR inclut une suite de contrôles pour vous aider à développer rapidement votre test et à vous donner de la confiance

Spécifications

Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Type de produit Bibliothèque CRISPR du cycle cellulaire humain
Promoteur U6
Quantité 1 Bibliothèque
Contenu et stockage 1 ensemble de bibliothèque, 100 μL/cible.
Conserver à -68 à -85 °C.
Type de livraison Lentiviral
Gamme de produit LentiArray