missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyde de lanthane, réactif BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02003316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Emballage:
Bouteille en verre ambré à large bouche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02003316 250 g Bouteille en verre ambré à large bouche
02003315 100 g Bouteille en verre ambré à large bouche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02003316 Fournisseur Avantor Code fournisseur P35106

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produits chimiques de haute qualité pour un usage de laboratoire et industriel spécialisé

Lanthanum Oxid BAKER ANALYZED™ Reagent packed in a wide Mouth Amber Glass Bottle

Identifiants chimiques

CAS 1312-81-8
Formule moléculaire La2O3

Spécifications

Nom ou substance chimique Lanthanum Oxide
Quantité 250 g
Poids moléculaire (g/mol) 325.81 g/moL
Poids de formule 325.81
Niveau Réactif BAKER ANALYZED™
Emballage Bouteille en verre ambré à large bouche
Gravité spécifique 1L = 6.51kg