missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lanoline, USP, Spectrum™ Chimique

Numéro de catalogue. 18603710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
430 g
6 x 430 g
18 kg
180 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en polyéthylène
Seau en polyéthylène
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18603710 180 kg Fût en polyéthylène
18603707 430 g Bouteille en polyéthylène
18603708 6 x 430 g Bouteille en polyéthylène
18603709 18 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18603710 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur LA109180KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

LA109, 8006-54-0

Spectrum™ La lanoline USP chimique est utilisée comme hydratant pour traiter ou prévenir la peau sèche, rugueuse, écailleuse, qui démange et les irritations mineures de la peau. Tous les produits Spectrum Chemical USP sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication (cGMP) en vigueur selon la partie 211 du 21CFR dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 8006-54-0

Spécifications

Nom ou substance chimique Lanolin
CAS % maximal 100%
Résidus de calcination 0.1%
Intervalle de fusion 38-44° °C
Emballage Fût en polyéthylène
Quantité 180 kg
Niveau USP
Forme physique Unctious Solid