missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LaMotte™ TRACER au chlore PockeTester

Numéro de catalogue. 22278617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Points de données:
15
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Points de données
22278617 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22278617 Fournisseur LaMotte™ Code fournisseur 1740

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

100 comprimés réactifs qui délivrent une quantité précise d’iodure pour un échantillon de 20 mL, et quatre piles LR-44. Les accessoires optionnels incluent pH, ORP et Cl2; sondes capteurs, et un support lesté avec 5 tasses d’échantillons.

Kit de chlore total TRACER PockeTester , lecture du chlore total de 0,00 à 9,99 ppm à 0,01 ppm, affichage extra gras inclut une fonction graphique à barres analogiques, utilise quatre piles LR-44, les relevés ne sont pas affectés par la couleur de l’échantillon

Lit le chlore total de 0,00 à 9,99 ppm à 0,01 ppm, l’affichage extra en gras inclut une fonction de graphique à barres analogique, utilise quatre piles LR-44. Les relevés ne sont pas affectés par la couleur de l’échantillon.

  • Grand 0,75L x 0,93 po. Écran LCD en W (1,9 x 2,8 cm) avec graphique à barres analogique
  • La mémoire sauvegarde les valeurs d’étalonnage et stocke jusqu’à 15 lectures
  • La couleur de l’échantillon ou la turbidité n’affectent pas les lectures
  • La température de l’échantillon peut être affichée en mode chlore, ou en mode pH lorsqu’on utilise une sonde de capteur de pH optionnelle
  • S’auto-calibre et s’éteint automatiquement lorsqu’il n’est pas utilisé; Indique aussi quand les piles sont faibles

Order Info

Dimensions totales : 7,25L x 1,37 po. F (18,4 x 3,5 cm).

Spécifications

Catégorie Testeur de poche traceur de chlore
Échelle de lecture 0,00 à 9,99 ppm
Type d’écran LCD
Résolution 0 à 9,99 à 0,01 ppm
Points de données 15
Température (impériale) en fonctionnement 23 °F à 194 °F
À utiliser avec (application) Eau bouillante et refroidissement industrielle, blanchisserie et assainissement, eau et eaux usées
Comprend 100 comprimés réactifs qui délivrent une quantité précise d’iodure pour un échantillon de 20 mL, et quatre piles LR-44. Les accessoires optionnels incluent pH, ORP et Cl2; sondes capteurs, et un support lesté avec 5 tasses d’échantillons.
Longueur (métrique) 18.4 cm
Largeur (impériale) 0,93 po.
Largeur (métrique) 2.8 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats